Få mere at vide
Melford MTT
Artikelnummer. 30018541
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018541 5 g
30018540 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018541 Leverandør Melford Leverandørnr. M920505.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Vandopløseligt salt af Tetrazolium.
Vandopløseligt salt af Tetrazolium. Giver en gullig opløsning, når den fremstilles i medier eller saltopløsninger, der mangler phenolrød. Ved spaltning af tetrazoliumringen med dehydrogenaseenzymer omdannes opløst MTT til uopløseligt lilla formazan.
Tekniske data
CAS 298-93-1
Molekylær formel C18H16N5SBr
Mængde 5 g