Få mere at vide
Melford MTT
Beskrivelse
Vandopløseligt salt af Tetrazolium.
Vandopløseligt salt af Tetrazolium. Giver en gullig opløsning, når den fremstilles i medier eller saltopløsninger, der mangler phenolrød. Ved spaltning af tetrazoliumringen med dehydrogenaseenzymer omdannes opløst MTT til uopløseligt lilla formazan.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 298-93-1 |
| Molekylær formel | C18H16N5SBr |
| Mængde | 1 g |