Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MTT
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18797078
:
500mg
Artikelnummer. 18797078
Brand: Tocris Bioscience™ 5224/500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagent used in the measurement of cell proliferation
MTT is a reagent used in the measurement of cell proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 500 mg
Produkttype MTT
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 414.32
Inhibitorer MTT
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MTT; 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphen
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: MTT
For Research Use Only