Få mere at vide
IKA™ MTT 40.10 Engangsslibekammer
Artikelnummer. 16268501 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Emballagemængde:
10 stk./pakke
Artikelnummer. Emballagemængde
16268501 10 stk./pakke
1 options
Artikelnummer. 16268501 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020015380
På lager
Engangsslibekammer udstyret med titanium-pisker.
  • Volumen: 40 ml
  • Med titanium piskeris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Slibekammer
Kapacitet (metrisk) 40 mL
Til brug med (udstyr) Rørmølle
Emballagemængde 10 stk./pakke
Vægt (metrisk) 0.395 kg