Beskrivelse
- Med titanium piskeris
- Anvendes til tungmetalanalyse
- Kammeret er lavet af gennemsigtig plast
- Gør det muligt at observere slibeprøver til enhver tid
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Materiale | Polypropylen |
| Emballagemængde | 10 Pk. |
| Vægt (metrisk) | 0.516 kg |