missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MTS PHOTO-SWITCHABLE Compound Hydrochloric Acid Salt, TRC

Artikelnummer. 30467744
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30467744 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30467744 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM12512010MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale MTS Photo-Switchable Compound Hydrochloric Acid Salt
CAS 2470235-57-3
Molekylær formel C31H39N5O5S2 . HCl
Mængde 10 mg
Synonym S-(3-((4-((4-(2-((4-Hydroxy-3,5-diisopropylbenzyl)amino)acetamido)phenyl)diazenyl)phenyl)amino)-3-oxopropyl) Methanesulfonothioate Hydrochloride Salt, MAP 20 Hydrochloride Salt
InChI formel InChI=1S/C31H39N5O5S2.ClH/c1-20(2)27-16-22(17-28(21(3)4)31(27)39)18-32-19-30(38)34-24-8-12-26(13-9-24)36-35-25-10-6-23(7-11-25)33-29(37)14-15-42-43(5,40)41;/h6-13,16-17,20-21,32,39H,14-15,18-19H2,1-5H3,(H,33,37)(H,34,38);1H
SMIL O=C(NC1=CC=C(N=NC2=CC=C(NC(CNCC3=CC(C(C)C)=C(O)C(C(C)C)=C3)=O)C=C2)C=C1)CCSS(C)(=O)=O.Cl
IUPAC navn S-(3-((4-((4-(2-((4-hydroxy-3,5-diisopropylbenzyl)amino)acetamido)phenyl)diazenyl)phenyl)amino)-3-oxopropyl) methanesulfonothioate hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 662.26
Formel vægt 661.22
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.