Få mere at vide
MTIC-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MTIC-d3 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N6O/c1-7-11-10-5-3(4(6)12)8-2-9-5/h2H,1H3,(H2,6,12)(H,7,10)(H,8,9)/i1D3 |