Få mere at vide
R&D Systems™ MTHFR 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18394148 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18394148 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18394148 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. H00004524T02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinje Novus
Mål MTHFR
Synonym EC 1.5.1.20, methylenetetrahydrofolate reductase, methylenetetrahydrofolate reductase (NAD(P)H)5,10-methylenetetrahydrofolate reductase (NADPH)
Gen symbol MTHFR