Få mere at vide
MTEP Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MTEP Hydrochloride |
| CAS | 1186195-60-7 |
| Molekylær formel | C11H9ClN2S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-[(2-Methyl-4-thiazolyl)ethynyl]pyridine, 3-[(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethynyl]pyridine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N2S.ClH/c1-9-13-11(8-14-9)5-4-10-3-2-6-12-7-10;/h2-3,6-8H,1H3;1H |
| SMIL | Cc1nc(cs1)C#Cc2cccnc2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.72 |