missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MTEP hydrochloride, MedChemExpress
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
Beskrivelse
MTEP hydrochloride is a potent, selective and non-competitive mGlu5 antagonist with an IC50 of 5 nM and a Ki of 16 nM. MTEP hydrochloride produces antiparkinsonian-like effects.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MTEP hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1186195-60-7 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H9ClN2S |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Opløselighedsinformation | H2O : 20 mg/mL (84.49 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC1=NC(C#CC2=CC=CN=C2)=CS1.[H]Cl |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion