Få mere at vide
Thermo Scientific™ MTBSTFA og MTBSTFA + 1 % TBDMCS-silyleringsreagens
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Fremstil stabile TBDMS-derivater til GC-analyse med Thermo Scientific™ MTBSTFA og MTBSTFA + 1 % TBDMCS-silyleringsreagens. MTBSTFA derivatiserer hydroxyl, carboxyl, thiol og primære og sekundære aminer med typisk> 96% udbytter, og reaktionsbiprodukterne er flygtige og neutrale. TBDMS-ethere er 104 gange mere stabile over for hydrolyse end de tilsvarende TMS-ethere. Tilføjelse af Thermo Scientific™ TBDMCS øger silyleringspotentialet.
- Derivater har en høj molekylær koncentration ved M-57.
Specifications
Specifications
| Til brug med | GC |
| Farer | Irriterende |
| Standard koncentration | 98 til 100 % |
| Opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Mængde | 5 ml ampuller |
| Standard komponenter | MTBSTFA (N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoracetamid) |
Safety and Handling
- MTBSTFA
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.