Få mere at vide
Thermo Scientific™ MTBSTFA og MTBSTFA + 1 % TBDMCS-silyleringsreagens
Artikelnummer. 11597861 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Standard komponenter:
MTBSTFA
MTBSTFA + 1% TBMDS
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard komponenter Pakningsstørrelse
11597861 MTBSTFA + 1% TBMDS Pakke med 10
11527680 MTBSTFA Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11597861 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS48927
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Fremstil stabile TBDMS-derivater til GC-analyse med Thermo Scientific™ MTBSTFA og MTBSTFA + 1 % TBDMCS-silyleringsreagens.
Fremstil stabile TBDMS-derivater til GC-analyse med Thermo Scientific™ MTBSTFA og MTBSTFA + 1 % TBDMCS-silyleringsreagens. MTBSTFA derivatiserer hydroxyl, carboxyl, thiol og primære og sekundære aminer med typisk> 96% udbytter, og reaktionsbiprodukterne er flygtige og neutrale. TBDMS-ethere er 104 gange mere stabile over for hydrolyse end de tilsvarende TMS-ethere. Tilføjelse af Thermo Scientific™ TBDMCS øger silyleringspotentialet.
Yderligere produktinformation:
  • Derivater har en høj molekylær koncentration ved M-57.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med GC
Farer Irriterende
Standard koncentration 98 til 100, 0,1 til 1 %
Opbevaring 2 °C til 8 °C
Mængde 10 x 1 ml ampuller
Standard komponenter MTBSTFA + 1% TBMDS
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.