Få mere at vide
Thermo Scientific™ MTBSTFA og MTBSTFA + 1 % TBDMCS-silyleringsreagens
Artikelnummer. 11527680 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Standard komponenter:
MTBSTFA
MTBSTFA + 1% TBMDS
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard komponenter unitSize
11527680 MTBSTFA Hver
11597861 MTBSTFA + 1% TBMDS Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11527680 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS48920
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstil stabile TBDMS-derivater til GC-analyse med Thermo Scientific™ MTBSTFA og MTBSTFA + 1 % TBDMCS-silyleringsreagens.
Fremstil stabile TBDMS-derivater til GC-analyse med Thermo Scientific™ MTBSTFA og MTBSTFA + 1 % TBDMCS-silyleringsreagens. MTBSTFA derivatiserer hydroxyl, carboxyl, thiol og primære og sekundære aminer med typisk> 96% udbytter, og reaktionsbiprodukterne er flygtige og neutrale. TBDMS-ethere er 104 gange mere stabile over for hydrolyse end de tilsvarende TMS-ethere. Tilføjelse af Thermo Scientific™ TBDMCS øger silyleringspotentialet.
Yderligere produktinformation:
  • Derivater har en høj molekylær koncentration ved M-57.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med GC
Farer Irriterende
Standard koncentration 98 til 100 %
Opbevaring 2 °C til 8 °C
Mængde 5 ml ampuller
Standard komponenter MTBSTFA
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MTBSTFA
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.