Få mere at vide
Abnova™ MTAP/CEN9q FISH sonde
Beskrivelse
Indeholder
DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL for hver 100 uL FISH Probe
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved °4 C i mørke. |
| Oversigt | DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL for hver 100 uL FISH Probe |
| Format | Rør |
| Til brug med (applikation) | FISH-Ce |
| Gen-id (Entrez) | 4507 |
| Inkluderer | DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL for hver 100 uL FISH Probe |
| Mængde | 200μ L |
| Mål | ADN |
| Form | Væske |