Få mere at vide
MT-DADMe-ImmA, MedChemExpress
Beskrivelse
MT-DADMe-ImmA is an inhibitor of human 5'-methylthioadenosine phosphorylase (MTAP) with a Ki of 90 pM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MT-DADMe-ImmA |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 653592-04-2 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H19N5OS |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | MTDIA Methylthio-DADMe-Immucillin A |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (340.84 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |