Få mere at vide
IKA™ MT 40 P.100 Engangsslibekammer
Shop alle IKA produkter
Kapacitet (metrisk):
40 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Et nyt slibe-/fræserkammer udvider anvendelsesområdet for maskinen IKA TubeMill kontrol
- Piskeris i rustfrit stål er bukket i en 45° vinkel
- Velegnet til blanding af fine pulvere
- Bøjet piskeris skaber et mere effektivt flow i kammeret, hvilket fører til et endnu bedre sliberesultat
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Slibekammer |
| Kapacitet (metrisk) | 40 mL |
| Til brug med (udstyr) | Rørmølle |
| Emballagemængde | 100/Pk. |