Få mere at vide
IKA™ MT 40 S.10 Engangsslibekammer
Shop alle IKA produkter
Til brug med (udstyr):
Tube Mill kontrol; Tube Mill 100 kontrol
Beskrivelse
- Et nyt slibe-/fræserkammer udvider anvendelsesområdet for maskinen IKA TubeMill kontrol
- Piskeris i rustfrit stål er bukket i en 45° vinkel
- Velegnet til blanding af fine pulvere
- Bøjet piskeris skaber et mere effektivt flow i kammeret, hvilket fører til et endnu bedre sliberesultat
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 40 mL |
| Til brug med (udstyr) | Tube Mill kontrol; Tube Mill 100 kontrol |
| Materiale | Polypropylen |
| Emballagemængde | 10 Pk. |
| Vægt (metrisk) | 0.3766 kg |