Få mere at vide
IKA™ MT 40.100 Slibekammer
Artikelnummer. 15153129 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
40 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15153129 40 ml Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 15153129 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020001173
Forventet forsendelse: 07-12-2026
MT 40.100 engangsslibekammeret med en piskeris af rustfrit stål reducerer bløde, medium, hårde og skøre materialer med en Mohs hårdhed på op til 5 (mangan eller apatit: 5 Mohs).
Kammeret er lavet af gennemsigtig plast, så slibeprøver kan observeres til enhver tid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Slibekammer
Kapacitet (metrisk) 40 ml