Beskrivelse
- Kammeret er lavet af gennemsigtig plast (PP), så slibeprøver kan observeres til enhver tid
- 40 ml nyttig volumen
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Slibekammer |
| Kapacitet (metrisk) | 40 ml |
| Materiale | Polypropylen |