Få mere at vide
HUBER MT-350-3 metalslanger
Artikelnummer. p-8013475
Tilslutningstype:
M24 x 1,5 gevind
M38 x 1.5
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10531903
Brand: HUBER 6658
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Speciel isolering med ekstra glat siliciumslange, ender dækket med silikonehætter.
  • Metal
  • Minimum temperatur: -100 °C
  • Maksimal temperatur: 350 °C
  • Længde: 3 m
  • Isolering: Speciel isolering med ekstra glat siliciumslange, ender dækket med silikonehætter
Tekniske data
Tilslutningstype M38 x 1.5
Materiale Metal
Længde (metrisk) 3000 mm
Bredde (metrisk) 25 mm
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 5.5 kg
Type Slange