Få mere at vide
HUBER PTFE Slange K-260-1-M24x1,5
Længde (metrisk):
1000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Tilslutningstype | M24 x 1,5 gevind |
| Materiale | PTFE |
| Længde (metrisk) | 1000 mm |
| Inkluderer | med flettet metalforstærkning |
| Mængde | 1 stk. |
| Vægt (metrisk) | 1.3 kg |
| Type | Slange |