Få mere at vide
Thermo Scientific™ MSTFA og MSTFA + 1 % TMCS silyleringsreagens
Artikelnummer. p-4527537 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Standard komponenter:
MSTFA (N-methyl-N-trimethylsilyltrifluoracetamid)
MSTFA plus 1 % TMCS (2,2,2-trifluor-N-methyl-N-(trimethylsilyl)-acetamid, chlortrimethylsilan)
Mængde:
10 g
10 x 1 ml ampuller
100 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
Hver
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard komponenter Mængde unitSize
11587670 MSTFA (N-methyl-N-trimethylsilyltrifluoracetamid) 10 g Hver
11786957 MSTFA (N-methyl-N-trimethylsilyltrifluoracetamid) 10 x 1 ml ampuller Pakke med 10
11507680 MSTFA (N-methyl-N-trimethylsilyltrifluoracetamid) 100 ml Hver
11567851 MSTFA plus 1 % TMCS (2,2,2-trifluor-N-methyl-N-(trimethylsilyl)-acetamid, chlortrimethylsilan) 10 x 1 ml ampuller Pakke med 10
11597670 MSTFA (N-methyl-N-trimethylsilyltrifluoracetamid) 25 ml 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11587670 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS48911
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilbyd maksimal volatilitet med Thermo Scientific™ MSTFA og MSTFA + 1 % TMCS silyleringsreagens.
Bruge Thermo Scientific™ MSTFA og MSTFA + 1 % TMCS-silyleringsreagens til GC-analyser af tidligt eluerende forbindelser, som ellers ville være skjult i kromatogrammet. MSTFA, det mest flygtige TMS-amid til rådighed, og dets biprodukt N-methyltrifluoracetamid eluerer typisk med opløsningsmiddelfronten, hvilket gør det muligt at analysere TMS-derivater af små molekyler. Tilføjelse af Thermo Scientific™ TMCS hjælper med derivatisering af amider, sekundære aminer og hindrede hydroxyler, der ikke er derivatiseret af MSTFA alene.
  • Trimethylsilyl donorstyrke sammenlignelig med BSA og BSTFA
  • Reagerer for at erstatte labile hydrogener på en lang række polære forbindelser med en Si(CH 3 ) 3- gruppe
  • Anvendes til at fremstille flygtige og termisk stabile derivater til GC og MS
  • Flygtigt biprodukt, N-methyltrifluoracetamid, har en endnu lavere retentionstid end MSTFA
  • Ofte kan TMS-derivater af små molekyler analyseres, når de derivatiseres med MSTFA, fordi biprodukterne og selve reagenset normalt eluerer med opløsningsmiddelfronten
  • Tilføjelse af Thermo Scientfic TMCS hjælper med derivatisering af amider, sekundære aminer og hindrede hydroxyler, der ikke er derivatiseret af MSTFA alene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med GC/MS
Farer Brandfarlig, lokalirriterende
Standard koncentration 98 til 100 %
Opbevaring 2 °C til 8 °C
Mængde 10 g
Standard komponenter MSTFA (N-methyl-N-trimethylsilyltrifluoracetamid)
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: N-methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.