Få mere at vide
Thermo Scientific™ MSTFA og MSTFA + 1 % TMCS silyleringsreagens
Artikelnummer. 11567851 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Standard komponenter:
MSTFA
MSTFA + 1% TMCS
Mængde:
10 g
10 x 1 ml ampuller
100 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
Hver
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard komponenter Mængde Pakningsstørrelse
11567851 MSTFA + 1% TMCS 10 x 1 ml ampuller Pakke med 10
11587670 MSTFA 10 g Hver
11786957 MSTFA 10 x 1 ml ampuller Pakke med 10
11507680 MSTFA 100 ml Hver
11597670 MSTFA 25 ml 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11567851 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS48915
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-12-2026
Tilbyd maksimal volatilitet med Thermo Scientific™ MSTFA og MSTFA + 1 % TMCS silyleringsreagens.
Bruge Thermo Scientific™ MSTFA og MSTFA + 1 % TMCS-silyleringsreagens til GC-analyser af tidligt eluerende forbindelser, som ellers ville være skjult i kromatogrammet. MSTFA, det mest flygtige TMS-amid til rådighed, og dets biprodukt N-methyltrifluoracetamid eluerer typisk med opløsningsmiddelfronten, hvilket gør det muligt at analysere TMS-derivater af små molekyler. Tilføjelse af Thermo Scientific™ TMCS hjælper med derivatisering af amider, sekundære aminer og hindrede hydroxyler, der ikke er derivatiseret af MSTFA alene.
  • Trimethylsilyl donorstyrke sammenlignelig med BSA og BSTFA
  • Reagerer for at erstatte labile hydrogener på en lang række polære forbindelser med en Si(CH 3 ) 3- gruppe
  • Anvendes til at fremstille flygtige og termisk stabile derivater til GC og MS
  • Flygtigt biprodukt, N-methyltrifluoracetamid, har en endnu lavere retentionstid end MSTFA
  • Ofte kan TMS-derivater af små molekyler analyseres, når de derivatiseres med MSTFA, fordi biprodukterne og selve reagenset normalt eluerer med opløsningsmiddelfronten
  • Tilføjelse af Thermo Scientfic TMCS hjælper med derivatisering af amider, sekundære aminer og hindrede hydroxyler, der ikke er derivatiseret af MSTFA alene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med GC/MS
Farer Brandfarlig, lokalirriterende
Standard koncentration 98 til 100, 0,1 til 1 %
Opbevaring 2 °C til 8 °C
Mængde 10 x 1 ml ampuller
Standard komponenter MSTFA + 1% TMCS
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetamide, 2, 2, 2-trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)-
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.