Få mere at vide
MSTFA til gaskromatografi, Chem Lab
Artikelnummer. 15989286
Skift visning
Mængde:
10 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15989286 10 ml 10ml
1 options
Artikelnummer. 15989286 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL00.1375.0010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 DKK
    880.61 DKK / 10ml
    Spare 239.39 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Mængde 10 ml
Fysisk form Væske
Farve Gul
Smeltepunkt -10° C
Kogepunkt 47,5° C
Flammepunkt 23° C
Tæthed 0.969 g/mL
Molekylvægt (g/mol) 257,4 g/mol
Emballage Glasflasker
Assay > 99%
CAS 24589-78-4
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MSTFA
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: MSTFA