Få mere at vide
Macherey-Nagel™ MSTFA silyleringsreagens
Artikelnummer. 10535631 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Mængde:
10 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10535631 10 ml Hver
10319827 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10535631 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 701270.110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    962.00 DKK
    940.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 21.68 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fuldstændige silyleringsreaktioner med høje reaktionshastigheder, selv uden en katalysator. MSTFA Silylation Reagent er det mest flygtige trimethylsilylamid, der findes.
  • N-methyl-N-trimethylsilyl-trifluoracetamid
  • M 199,1 g/mol, Bp 70 °C (75 mm Hg), densitet d20° /4° = 1,11
  • MSTFA: R' = CF3, R″ = CH3
  • Det mest flygtige trimethylsilylamid på markedet
  • Meget stærk TMS-donor, som ikke forårsager nogen mærkbar FID-begroning, selv efter længere tids måleserier
  • De allerede gode opløsningsegenskaber kan forbedres ved tilsætning af submolære mængder af protiske opløsningsmidler (f.eks. TFA for ekstremt polære forbindelser, såsom hydrochlorider) eller pyridin (f.eks. til kulhydrater).
  • Anbefalet anvendelse: carboxylsyrer, hydroxy- og ketocarboxylsyrer, aminosyrer, aminer, alkoholer, polyalkoholer, sukkerarter, mercaptaner og lignende forbindelser med aktive brintatomer. Selv aminhydrochlorider kan silyleres direkte.
  • Fordele: komplet reaktion med høje reaktionshastigheder, selv uden katalysator (1 2 –% TMCS eller TSIM)
  • Biproduktet af reaktionen (N-methyltrifluoracetamid) har høj flygtighed og kort retentionstid.
Tekniske data
Varebeskrivelse MSTFA
Mængde 10 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MSTFA
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask med vand grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.