Få mere at vide
Velp Scientifica™ MST Magnetisk omrører
Shop alle Velp produkter
Volumen:
5 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- MTS Model
- Har kvalitetshastighedskontrol, selv ved lave temperaturer
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 1100 rpm |
| Topplademateriale | Technopolymer |
| Volumen | 5 L |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Watt | 0.6 w |
| Dimensioner (L x B x H) | 50 x 130 x 150 mm (H x W x D) |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Bredde (metrisk) | 130 mm |
| Elektriske krav | 100/240 V, 50/60 Hz, 0.6 W |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Vis mere |