Få mere at vide
MSSA Multi-Stream Solution Analyzer
Artikelnummer. 31783687 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Type:
MSSA Multi-Stream Solution Analyzer
Artikelnummer. Type
31783687 MSSA Multi-Stream Solution Analyzer
1 options
Artikelnummer. 31783687 Leverandør ABI Applied Biosystems Leverandørnr. 19506
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Thermo Scientific™ MSSA giver et kontinuerligt vindue ind i den hydrometallurgiske proces, som gør det muligt for operatører eller et automatisk kontrolsystem at øge anlæggets effektivitet, kvalitet og genopretning.
Thermo Scientific™ MSSA giver et kontinuerligt vindue ind i den hydrometallurgiske proces, som gør det muligt for operatører eller et automatisk kontrolsystem at øge anlæggets effektivitet, kvalitet og genopretning. Thermo Scientific Multi-Stream Solution Analyzer, MSSA, tilbyder kontinuerlig online analyse af opløsningsstrømme og er i stand til at måle grundstoffer så lave som svovl i det periodiske system. Dette giver omkostningseffektiv, realtidsanalyse af nøgleelementer og andre variable fra prøvede strømlinjer i hydrometallurgiske operationer som SX/EW og raffinaderier.
Funktionsegenskaber
  • Måler samtidig måler 8 elementer
  • Modtager mellem 1 og 16 strømme pr. analysator
  • Energidispersiv XRF-analyseteknik
  • Rustfrit stål-ramme og konstruktion
  • Våde dele i rustfrit stål eller polypropylen
  • Simpelt, vedligeholdelseslavt design
  • Demultiplexing af strømme er tilgængelig, hvis det er nødvendigt
  • Metallurgisk skiftprøvetagning tilgængelig
  • Flush-funktioner til skaleringsløsninger
Specifikke fordele
  • Overvåger overførslen af metalarter gennem forskellige stadier af anlægget, nemlig: Gravid væskeopløsning, organisk og elektrolytter.
  • Overvåger forurenende arter i kobber SX/EW i vandige vandløb
  • Automatiske ensrettere i EW-anlægget
  • Optimeret elektrisk energiforbrug i EW-anlægget ved at minimere spidsbelastninger
  • Optimeret strømtæthed baseret på metalkoncentration i elektrolytten for at forbedre katodekvaliteten
  • Automatiseret dosering af reagenser
  • Personalebesparelser på grund af færre kontrolprøver analyseret af laboratoriet
Advarsler vedrørende bestilling:
En enkeltstrømsanalysator (SSSA) er også tilgængelig; For information kontakt din Thermo Scientific salgsrepræsentant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type MSSA Multi-Stream Solution Analyzer
Oversigt Multi-stream løsningsanalysator, SamStat-30 slurry-prøvetagningsstation (For detaljer, kontakt din salgsrepræsentant)
Certificeringer/compliance Fremstillet i en ISO 9001:2000 certificeret facilitet.