Få mere at vide
Invitrogen™ Human MSP (MST1) ELISA Kit
Artikelnummer. 17874210
Mængde:
10 x 96 tests
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 17874210
Brand: Invitrogen™ EHMST1X10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
The Human MSP (MST1) ELISA kvantificerer Hu MSP i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Hu MSP. Metodens princip The Human MSP solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
MSP (eller MST1) indeholder fire kringledomæner og et serinproteasedomæne, svarende til det, der findes i hepatisk vækstfaktor. På trods af tilstedeværelsen af serinproteasedomænet har det kodede protein muligvis ikke nogen proteolytisk aktivitet. Receptoren for dette protein er RON-tyrosinkinase, som ved aktivering stimulerer ciliær motilitet af cilierede epitel-lungeceller. Dette protein udskilles og spaltes for at danne en alfa-kæde og en beta-kæde, der er brokoblet af disulfidbindinger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P26927
Analyseområde 8,23 til 2000 pg/ml
Assay følsomhed 8 pg/mL
Kalibreringsområde 8 pg/ml til 2000 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Andre proteiner
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med nogen af de testede cytokiner: Humant angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, 4, 1, IL, 1, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TMPTIMPpha, TNFTIMPpha, TNFTIMPpha, TNFTIMPpha, TNF TNF-beta, TPO, VEGF.
Tilstrækkelig til 10 x 96 assays
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 4485
Gen symbol MST1
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 10 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Reproduktion
Prøvevolumen Plasma 2μ L, Serum 2μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym D3F15S2, DNF15S2, HGFL, MSP, NF15S2
Mål MSP
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min