missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MSOP, MedChemExpress
Beskrivelse
MSOP is a selective group III metabotropic glutamate receptor antagonist with apparent KD of 51 μM for the L-AP4-sensitive presynaptic mGluR.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MSOP |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 66515-29-5 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C4H10NO6P |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Opløselighedsinformation | H2O : 19 mg/mL (95.43 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | NC(COP(O)(O)=O)(C)C(O)=O |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?