Få mere at vide
Velp Scientifica™ MSL 8 højvolumen magnetomrører
Artikelnummer. 17220464 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Volumen:
8 l
Artikelnummer. Volumen
17220464 8 l
1 options
Artikelnummer. 17220464 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. F203A0513
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Magnetisk omrører med kontinuerlig drift ved både lave og høje hastigheder for at sikre sikkerhed og modstandsdygtighed over for kemiske midler. MSL 8 højvolumen magnetomrører er en ideel løsning til laboratorieomrøring med stor kapacitet inden for biovidenskab og farmaceutiske produkter.
Førsteklasses ydeevne til laboratorieomrøring med stor kapacitet
MSL 8 er den højvolumen magnetiske omrører uden opvarmning designet til at garantere den bedste ydeevne til laboratorieomrøring med stor kapacitet og lav viskositet.
  • Præparater med store mængder
  • Præparater af bufferopløsning
  • Bufferpræparation og WFI (Water for Injection) især i Downstream afdelingen i Pharma
  • Prøveforberedelse til bufferopløsning, der skal bruges til opløsning i opløsningsapparat
  • Fremstilling af vaccine
  • Cellekulturer og vævskulturer (med spinner-kolber)
  • Applikationer med nalgene carboys, såvel som store volumen glasflasker, understøttes
Sikker og pålidelig:
  • Den børsteløse motor giver kontinuerlig drift til store volumener ved enhver hastighed
  • Rør op til 8 liter volumen (H2O )
  • Hastighedsområde fra 40 til 1500 rpm
  • SpeedServo™ teknologi holder konstant hastighed
  • Blid start for at beskytte din prøve
  • Kontrolpanelet er beskyttet mod væskespild
  • Modstandsdygtigt dæksel i rustfrit stål
  • Designet til den længste levetid
Tekniske data
Hastighed 40 til 1500 rpm
Omrøringspositioner 1
Topplademateriale Rustfrit stål
Volumen 8 l
Vise Analog
Form Firkant
Spænding 100 til 240 V
Watt 4.5 W
Type Magnetomrørere