Få mere at vide
Velp Scientifica™ MSL 8 Digital magnetomrører med høj volumen
Artikelnummer. 17269749 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Volumen:
8 l
Artikelnummer. Volumen
17269749 8 l
1 options
Artikelnummer. 17269749 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. F203A0510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1935.00 DKK
    1550.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 384.21 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Digital magnetomrører med kontinuerlig drift ved både lav og høj hastighed med timer, auto-reverse og SpeedServo™ . MSL 8 Digital magnetomrører med høj volumen er en ideel løsning til laboratorieomrøring med stor kapacitet inden for biovidenskab og farmaceutiske produkter.
  • Magnetisk omrører med stort volumen med digitalt display til nøjagtig indstilling af arbejdsbetingelser
  • Programmerbare operationer med integreret timer og auto-reverse
  • Til højvolumenpræparater, celle- og vævskulturer og bufferpræparater
  • SpeedServo™ teknologi holder en konstant hastighed
  • Uovervåget omrøring fra 1 min til 99 timer og 59 min
  • Børsteløs motor giver kontinuerlig drift til høje volumener ved enhver hastighed
  • Robust top af rustfrit stål til nem visualisering af farveændringer og partikler
Tekniske data
Hastighed 40 til 1500 rpm
Omrøringspositioner 1
Topplademateriale Epoxy
Volumen 8 l
Vise Digital
Form Firkant
Spænding 110/240 V
Watt 5 W
Type Magnetomrørere