Description
Alsidig og pålidelig:
- Børsteløs motor giver kontinuerlig drift til høje volumener ved enhver hastighed
- Hastighedsområdet kan indstilles fra 20 til 1000 rpm
- Tydeligt LCD-display sikrer nøjagtig hastighedsindstilling
- SpeedServo™ teknologi holder konstant hastighed
- Programmerbar betjening takket være den integrerede timer (1 til 99 min)
- Autoreversering af omrøringsretningen (5 sek. til 99 min. 55 sek.)
- Intermitterende tilstandsprogrammer til at imødekomme en bred vifte af arbejdsgange
- Omrører op til 50 liter volumen (H 2 O)
- Stiktype: EU (standard), USA og AU (på anmodning)
Garanteret sikkerhed:
- Blid start for at beskytte dyrebare prøver
- Kontrolpanel er beskyttet mod væskespild
- Modstandsdygtigt dæksel i rustfrit stål
- Sikkerhedslås-funktionen undgår mulig ændring af arbejdsforholdene
- Garanteret med 3 års garanti
Specifications
Specifications
| Hastighed | 20 til 1000 rpm |
| Omrøringspositioner | 1 |
| Topplademateriale | Rustfrit stål |
| Volumen | 50 l |
| Vise | Digital |
| Form | Rektangel |
| Spænding | 230 V |
| Watt | 10 w |
| Dimensioner (L x B x H) | 369 x 354 x 77 mm |
| Elektriske krav | 230 V |
| Show More |