Få mere at vide
Corning™ MSCulture Max™ - XF Supplement
Beskrivelse
- Medierne øger det endelige hMSC-udbytte, strømliner kulturen, reducerer risikoen under processen og eliminerer medieudvekslinger, hvilket muliggør højere celleudvidelse med færre medier og færre medieændringer. MSCulture Max-mediet findes i 3 versioner. Hver medieversion består af et basalt medium og et tilsvarende supplement
- Standard forskningskvalitet: Corning MSCulture Max Basal Medium [Kat. Nr. 42-010-CV] og Corning MSCulture Max Supplement [Kat. Nr. 42-000-CR]
- Xeno-fri forskningskvalitet: Corning MSCulture Max Basal Medium [Kat. Nr. 42-010-CV] og MSCulture Max-XF Supplement [Kat. Nr. 42-100-CR]
- Xeno-fri GMP-kvalitet til bioproduktion: Corning MSCulture Max Basal Medium [Kat. Nr. 42-010-CV] og Corning MSCulture Max-GMP Supplement [Kat. Nr. 42-200-CR]
- Funktioner:
- Ingen medieudvekslinger kræves
- Ingen overfladebelægning kræves
- Uovertruffen produktivitet: Opnår over 10 gange hMSC-udvidelse inden for 4-5 dage uden medieændringer, hvilket markant reducerer tid og arbejdskraft
- Overgangsvenlig formulering: Understøtter oversættelse fra forskning til klinisk produktion gennem forskning og xeno-fri formater. Xeno-fri MSCulture Max-medier er også tilgængelige i en GMP-kvalitetsversion.
- Skalerbar og effektiv bioprocessering: Muliggør produktion i højt volumen af celler med minimal medieforbrug
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | Xeno-fri |
| Form | Væske |
| Produkttype | Cellekulturmedier |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | 0,2μ m Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Ingen |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen |
| Mængde | 1 hv. |
| Kultur Type | Stamcelle (menneske, iPS - induceret pluripotent stamme, embryonal), Adhærent cellekultur, Pattedyrcellekultur |