Få mere at vide
Corning™ MSCulture Max™ - GMP Supplement
Artikelnummer. 31937648
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Artikelnummer. Mængde
31937648 1 hv.
1 options
Artikelnummer. 31937648 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 42200CR
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Højtydende ekspansionsmedie til batchkultursystemer.
    Medierne øger det endelige hMSC-udbytte, strømliner kulturen, reducerer risikoen under processen og eliminerer medieudvekslinger, hvilket muliggør højere celleudvidelse med færre medier og færre medieændringer. MSCulture Max-mediet findes i 3 versioner. Hver medieversion består af et basalt medium og et tilsvarende supplement
  • Standard forskningskvalitet: Corning MSCulture Max Basal Medium [Kat. Nr. 42-010-CV] og Corning MSCulture Max Supplement [Kat. Nr. 42-000-CR]
  • Xeno-fri forskningskvalitet: Corning MSCulture Max Basal Medium [Kat. Nr. 42-010-CV] og MSCulture Max-XF Supplement [Kat. Nr. 42-100-CR]
  • Xeno-fri GMP-kvalitet til bioproduktion: Corning MSCulture Max Basal Medium [Kat. Nr. 42-010-CV] og Corning MSCulture Max-GMP Supplement [Kat. Nr. 42-200-CR]
  • Funktioner:
    • Ingen medieudvekslinger kræves
    • Ingen overfladebelægning kræves
    • Uovertruffen produktivitet: Opnår over 10 gange hMSC-udvidelse inden for 4-5 dage uden medieændringer, hvilket markant reducerer tid og arbejdskraft
    • Overgangsvenlig formulering: Understøtter oversættelse fra forskning til klinisk produktion gennem forskning og xeno-fri formater. Xeno-fri MSCulture Max-medier er også tilgængelige i en GMP-kvalitetsversion.
    • Skalerbar og effektiv bioprocessering: Muliggør produktion i højt volumen af celler med minimal medieforbrug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation Xeno-fri, cGMP
Form Væske
Produkttype Cellekulturmedier
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode 0,2μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Ingen
Uden tilsætningsstoffer Ingen
Mængde 1 hv.
Kultur Type Stamcelle (menneske, iPS - induceret pluripotent stamme, embryonal), Adhærent cellekultur, Pattedyrcellekultur