Få mere at vide
Lonza™ MSCGM™ Mesenkymalt stamcellevækstmedium BulletKit™
Artikelnummer. 11620361
Skift visning
Mængde:
440 mL medium, 50 mL FBS, 10 mL L-glutamin, 0,5 mL GA-1000
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11620361 440 mL medium, 50 mL FBS, 10 mL L-glutamin, 0,5 mL GA-1000 Hver
1 options
Artikelnummer. 11620361 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. PT3001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4715.00 DKK
    4148.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 566.44 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Serumholdigt medium designet til at proliferere humane knoglemarvs-afledte mesenkymale celler i en udifferentieret tilstand.
  • Serumholdigt medium.
  • Designet til at proliferere humane knoglemarvs-afledte mesenkymale celler i en udifferentieret tilstand.
  • Screenet for at sikre, at serumet hverken fremmer spontan differentiering af celler eller hæmmer celledifferentiering til osteogene, chondrogene eller adipogene afstamninger (når det stimuleres korrekt med et passende differentieringsmedie).
  • Inkluderer både de basale medier og de nødvendige kosttilskud til proliferation af humane knoglemarvs-afledte mesenkymale stamceller.
    • Basalmediet (MSCBM hMSC ™Basal Medium; katalognr. PT-3238) og de nødvendige kosttilskud (MSCGM ™hMSC SingleQuot Kit; katalognr. PT-4105) kan også købes enkeltvis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Mesenkymale stamceller
Produkttype Stamcellemedier og kosttilskud
Mængde 440 mL medium, 50 mL FBS, 10 mL L-glutamin, 0,5 mL GA-1000
pH Medium: 7,0 til 7,7
Farve Medium: Rød
Indhold og opbevaring MSCBM™ Basal Media (PT-3238), GA-100, MSCGM™ SingleQuots Tilskudssæt (PT-4105), L-glutamin, føtalt bovint serum; Opbevares mørkt ved 2 til 8 °C