Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MSC 1186
Descripción
MSC1186 is a potent and selective inhibitor of serine arginine protein kinases (SRPK) 3, 1 and 2 (IC50 values are 0.6 nM, 3 nM and 81 nM respectively in biochemical assay; EC50 values in NanoBRETassay are 40 nM, 98 nM and 149 nM, respectively). Shows no activity at CLK and DYRK families (IC50 >10 μM).
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | N-[3-[[[2-(6-Chloro-7-fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)-4-pyrimidinyl]amino]methyl]-2-pyridinyl]-N-methylmethanesulfonamide |
| CAS | 2871698-23-4 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | SRPK3/STK23 |
| Molekylær formel | C19H17ClFN7O2S |
| Renhed | 0.98 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?