Få mere at vide
MS21570, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495496
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16495496 100 mg 100mg
16410957 50 mg 50mg
16404668 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16495496 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112620
MedChemExpress MS21570 is a selective GPR171 antagonist, with an IC50 of 220 nM.
MS21570 is a selective GPR171 antagonist, with an IC50 of 220 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MS21570
Fysisk form Solid
CAS 65373-29-7
Farve Off-White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H11N3S2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (526.67 mM; Need ultrasonic)
SMIL CNC1=NN=C(SCC2=CC=CC=C2)S1
Molekylvægt (g/mol) 237.34
Formel vægt 237.34
Procent renhed 98.95%