Få mere at vide
Ismatec™ MS-CA-serien, stativmonteret slangepumpe
Artikelnummer. p-7160836
Flowhastighed:
0,0271 til 7,1 ml/min. pr kanal
0,028 til 8,5 ml/min. pr kanal
Antal ruller:
6
8
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10371372
Brand: Ismatec™ 7801255
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Stativmonteret pumpe ved hjælp af en synkron motor med fast hastighed og 3-stop, farvekodet slange.
  • Fire kanaler
  • Bruger 3-stop, farvekodet slange (0,19-3,17 mm ID)
  • Accepterer MS/CA Click-'N-Go kassetter
    • Enkel håndtering
    • Automatisk okklusionsindstilling
    • Definerede og reproducerbare okklusionsbetingelser
    • Hver kanal tillader individuel slangevalg
  • Synkron motor med fast hastighed
Tekniske data
Kanaler 4
Flowhastighed 0,028 til 8,5 ml/min. pr kanal
Motorhastighed 20 rpm
Model- MS-CA 4/620
Motortype Synkron motor med fast hastighed
Antal ruller 6
Rørtype 3-stop, farvekodet slange (0,19-3,17 mm ID)
Dimensioner (L x B x H) 145 x 88 x 135 mm
Vægt (metrisk) 1.3 kg
Elektriske krav 230 V 50 Hz 115 V 60 Hz
Spænding 230 V