Få mere at vide
Ismatec™ MS-4/8 Reglo Analog Pump
Artikelnummer. 11997965
Flowhastighed:
0.003 to 35 mL/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11997965
Brand: Ismatec™ ISM827B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Expand your pumping capabilities with a single compact unit. Ismatec™ Reglo Analog Pumps provide multichannel pumping, remote control and easy tubing changes.
  • Consistent flow and reduced tubing wear for improved results
  • Easy tubing changes with Click’n’go™ minicartridges that snap in place
  • No maintenance
  • rollers are self-lubricating
  • Select twelve roller pumps for smoother flow
  • Control speed remotely with an analog input signal.
  • Start/stop or change direction via contact closure; monitor speed through frequency output
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE Compatibility (EN 61326-1/EN 61010-1)
Kanaler 4
Oversigt 3 stop color coded
Kontroltype Variable Speed
Display Type Analog
Bedømmelse af kabinet IP30
Flowhastighed 0.003 to 35 mL/min.
Maksimalt tryk 14.5 psi (Differential)
Motorhastighed 100 rpm
Inkluderer 2 or 4 Cassettes, Operating Manual, Power Cord
Model- MS-4/8
Motortype DC
Antal ruller 8
Hastighedskontrol 2-digit potentiometer
Hastighedsopløsning (gentagelighed) 1%
Temperatur (metrisk) Maks 40°C
Temperatur (metrisk) Min. 5°C
Dimensioner (L x B x H) 190 x 100 x 143 mm
Samlet længde (metrisk) 101.6 mm
Samlet bredde (metrisk) 190.5 mm
Samlet højde (metrisk) 144.02 mm
Vægt (metrisk) 2.1 kg
Spænding 115/230 VAC
Frekvens 50 Hz