Få mere at vide
IKA™ MS 3 Digital Vortex Mixer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10287462 Shop alle IKA produkter
Spænding:
100 til 240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10287462
Brand: IKA™ 0003319000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fungerer med alle små kar og mikrotiterplader. IKA™ MS 3 Digital Vortex Mixer er en kompakt, universel lille shaker med en bred vifte af tilbehør og to driftstilstande til registrering af tilbehør.
Kompakt, universel lille ryster velegnet til rysteopgaver med alle små beholdere og mikrotiterplader
  • Bredt udvalg af vedhæftede filer
  • Registrering af vedhæftede filer
  • Timer med nedtællingsfunktion
  • Kontinuerlig eller berøringsbetjening (med standardudstyr)
  • To driftsformer: Mode A (sikker tilstand med redskabsdetektion) den maksimale hastighed på 3.000 rpm nås kun med standardudstyret i berøringstilstand. Ved brug af andet tilbehør er hastigheden begrænset til 1.300 rpm. Tilstand B (uden registrering af vedhæftede filer)
  • En hastighed på 3.000 rpm er mulig med alle tilbehør, afhængigt af applikationen (se tilbehørslisten i manualen).
  • Stabil i alle hastighedsområder
  • Robust trykstøbt zinkhus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Spænding 100 til 240 V
Watt 20 W
Strømstyrke 800 mA
Produkttype Digital Vortex Mixer
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Trykstøbt zinkhus
Dybde (metrisk) 205 mm
Højde (metrisk) 63 mm
Bredde (metrisk) 148 mm
Vægt (metrisk) 2.9 kg
Model- MS 3
Til brug med (applikation) Blande-/rystebeholdere og mikrotiterplader
IP-vurdering IP 21
Driftstilstande Registrering af vedhæftede filer (tilstand A), uden registrering af vedhæftede filer (tilstand B)