Få mere at vide
IKA™ MS 3 Control Compact Universal Shaker
Shop alle IKA produkter
Hastighedsområde:
100 til 3000 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beschreibung
- Bredt udvalg af vedhæftede filer
- Registrering af vedhæftede filer
- Timer med nedtællingsfunktion
- Stabil i alle hastighedsområder
- Robust trykstøbt zinkhus
- USB tilslutning til fjernbetjening
- Kontinuerlig eller berøringsbetjening (med standardudstyr)
- To driftsformer:
- Mode A (sikker tilstand med registrering af tilbehør):
Den maksimale hastighed på 3.000 rpm nås kun med standardudstyret i berøringstilstand. Ved brug af andre redskaber er hastigheden begrænset til 1.300 rpm. - Tilstand B (uden registrering af vedhæftede filer):
En hastighed på 3.000 rpm er mulig med alle tilbehør, afhængigt af applikationen (se tilbehørslisten i manualen).
- Mode A (sikker tilstand med registrering af tilbehør):
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 4.5 mm |
| Bæreevne (metrisk) | 0.5 kg |
| Hastighedsområde | 100 til 3000 rpm |
| Elektriske krav | 100/240 V, 50/60 Hz, 20 W |
| Spænding | 100/240 VAC, 24 VDC |
| Dimensioner (L x B x H) | 148 x 63 x 205 mm |
| Vise | LCD: Hastighed, Timer |
| Inkluderer | RS 232 interface |
| Timer rækkevidde | 1 sek. til 3599 min. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur