Beskrivelse
Virker bedst med små beholdere og mikrotiterplader. IKA™ MS 3 Basic Vortex Mixer er et kompakt, universelt lille rysteapparat med to driftstilstande og kontinuerlig eller berøringsbetjening.
MS 3 basic er et kompakt, universelt lille rysteapparat velegnet til rysteopgaver med alle små beholdere og mikrotiterplader. Enheden har to driftstilstande: i tilstand A (sikker tilstand med tilbehørsdetektion) nås den maksimale hastighed på 3.000 rpm kun med standardudstyret i berøringstilstand. Ved brug af andet tilbehør er hastigheden begrænset til 1.300 rpm. I tilstand B (uden tilbehørsdetektion) er en hastighed på 3.000 rpm mulig med alt tilbehør.
- Udvalg af tilbehør med tilbehørsdetektion
- Kontinuerlig eller berøringsbetjening (med standardudstyr)
- To driftsformer
- Stabil i alle hastighedsområder
- Robust trykstøbt zinkhus
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 4,5 mm |
| Hastighedsområde | 0 til 3000 rpm |
| Elektriske krav | 100/240 V, 50/60 Hz, 20 W |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Watt | 20 W |
| Strømstyrke | 800 mA |
| Produkttype | Vortexblander |
| Certificeringer/compliance | DIN EN 60529 |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Dimensioner (L x B x H) | 205 x 148 x 63 mm |
| Vis mere |