Få mere at vide
IKA™ MS 3.1 Standard vedhæftet fil
Artikelnummer. 10473472 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Antal stillinger:
1
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal stillinger Pakningsstørrelse
10473472 1 Hver
1 options
Artikelnummer. 10473472 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003426300
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hjælper med at holde kar under rysteprocessen, velegnet til en bred vifte af IKA™ shakers.
  • Til reagensglas og små beholdere op til 50 mm i diameter
  • Inkluderet med minishakers MS 3 Basic og MS 3 digital
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder Reagensglas
Rørstørrelse Op til 50 mm dia.
Produkttype MS 3.1 Standard vedhæftet fil
Til brug med (udstyr) Minishakers MS 3 Basic, MS 3 Digital
Antal stillinger 1