missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MS 28
Beskrivelse
MS 28 is a cyclinD1 Degrader (PROTAC™) (DC50 = 950 nM; Dmax = 90% in vitro). Also degrades CDK4, CDK6 and cyclin D3 after 4 hours. Degrades cyclin D1 and cyclin D3 by recruiting the CDK4/6 as a 'bridge'. Comprises a CDK4/6 binding moiety joined by a linker to a VHL ligand. Suppresses NCI-H2110 and Calu-1 cancer cell growth at 1 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,4R)-1-((S)-2-(7-(4-(6-((6-Acetyl-8-cyclopentyl-5-methyl-7-oxo-7,8-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl)amino)pyridin-3-yl)piperazin-1-yl)-7-oxoheptanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide |
| CAS | 2229974-73-4 |
| Mængde | 5 mg |
| Mål | Active Degraders |
| Molekylær formel | C53H67N11O7S |
| Renhed | 0.98 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?