missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MS 21570

Beskrivelse
MS 21570 is a GPR171 antagonist (IC50 = 220 nM). Inhibits BigLEN (Cat.No. 6304) mediated increases in [35S]GTPγS binding in hypothalamic membranes and hyperpolarization of basolateral amygdala pyramidal neurons. Reduces anxiety-like behavior and fear conditioning in mice.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-5-[(phenylmethyl)thio]-1,3,4-thiazadiazol-2-amine |
| CAS | 65373-29-7 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C10H11N3S2 |
| Formel vægt | Observed MW: 237.34 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?