Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MS 159
Artikelnummer. 30158297
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30158297 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30158297 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 8079/5
NSD2 Degrader (PROTAC™)
MS 159 is a nuclear receptor binding SET structural domain protein 2 (NSD2) Degrader (DC50 = 5.2 μM, Dmax = >82%). Also degrades IKZF3 and IKZF1. Comprises an NSD2 binding moiety joined by a linker to a cereblon E3 ligase ligand. Inhibits proliferation of KMS11 and H929 tumor cells. Bioavailable in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Cyclopropyl-N-(4-((5-(3-(2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)acetamido)propoxy)pyridin-2-yl)-carbamoyl)benzyl)-3-oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-7-carboxamide
CAS 3031353-59-7
Mængde 5 mg
Mål Active Degraders
Molekylær formel C43H40N8O10
Renhed 0.98