Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MS 143
Artikelnummer. 30279883
Skift visning
5 mg
Artikelnummer.
30279883 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30279883 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 8081/5
AKT kinase Degrader (PROTAC™)
MS 143 is a potent and selective protein kinase B (AKT) Degrader (PROTAC™) (DC50 = 46 nM, Dmax = 100 % at 24h in PC3 cells). MS 143 suppresses growth in prostate cancer PC3 cells; suppresses tumor growth and reduces AKT protein levels in a mouse PC3 cell xenograft model.
PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-N-((S)-1-(4-chlorophenyl)-3-(4-(12-(((S)-1-((2S,4R)-4-hydroxy-2-((4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)amino)-12-oxododecanoyl)piperazin-1-yl)propyl)-1-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)piperidine-4
CAS 2376137-41-4
Mængde 5 mg
Mål Active Degraders
Molekylær formel C59H81ClN12O6S
Renhed 97%