Få mere at vide
MRTX-1257, MedChemExpress
Beskrivelse
MRTX-1257 is a selective, irreversible, covalent and orally active KRAS G12C inhibitor, with an IC50 of 900 pM for KRAS dependent ERK phosphorylation in H358 cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MRTX-1257 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2206736-04-9 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C33H39N7O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 55 mg/mL (97.22 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | N#CC[C@@H]1N(C(C=C)=O)CCN(C2=C3C(CN(C4=C5C(C)=CC=CC5=CC=C4)CC3)=NC(OC[C@H]6N(C)CCC6)=N2)C1 |
| Vis mere |