Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MRT 68601 hydrochloride
Beskrivelse
MRT 68601 hydrochloride is a potent TBK1 (TANK-binding kinase-1) inhibitor (IC50 = 6 nM). Inhibits the formation of autophagosomes in lung cancer cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[3-[[5-Cyclopropyl-2-[[4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]amino]propyl]cyclobutanecarboxamide hydrochloride |
| CAS | 1962928-25-1 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Other Kinase Inhibitors |
| Molekylær formel | C25H34N6O2.HCl |
| Formel vægt | 487.04 |
| Renhed | >98% |