Få mere at vide
MRS1845, MedChemExpress
Beskrivelse
MRS1845 is a selective store-operated calcium (SOC) channel inhibitor with an IC50 of 1.7 μM. MRS1845 is an ORAI1 inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MRS1845 |
| CAS | 544478-19-5 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H22N2O6 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (209.16 mM) |
| SMIL | O=C(C1=C(C)N(CC#C)C(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC([N+]([O-])=O)=C2)OCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 398.41 |
| Formel vægt | 398.41 |
| Vis mere |